Läs mer
Salicylsyra, natriumsalt, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10783644 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
50g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10783644
Brand: Thermo Scientific Acros 220980025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-21-7
Molekylformel C7H5NaO3
Molekylvikt (g/mol) 160.104
MDL-nummer MFCD00002440
InChI-nyckel ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
IUPAC-namn natrium;2-hydroxibensoat
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylic acid, sodium salt
Aciditet 2mL 0.01N NaOH max.
Smältpunkt 200.0°C
Färg Brun till Brun-röd
Förlust vid torkning 0.5% max. (1g, 105°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel 2-(HO)C6H4CO2Na
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 10, 43
Merck Index 15, 8469
Löslighetsinformation Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: 1g/9.2mL alcohol, 1g/4mL glycerol, practically insoluble in ether
Formel vikt 160.1
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Salicylic acid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.