Läs mer
Salicylsyra, TRC
Produktkod. 17901545
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17901545 10 g
17904685 1 g
17942155 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17901545 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS08812510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-72-7
Molekylformel C7 H6 O3
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Synonym Salicylic acid, 2-Hydroxybenzoic acid, Lamivudine Imp. C (EP), Sulfasalazine Imp. H (EP), Carbasalate Calcium Imp. C (EP), Mesalazine Imp. H (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. C (EP), Hydroxyethyl Salicylate Imp. A (EP), Benzoic acid, 2-hydroxy-, Salicylic acid (6CI,8CI), 2-Carboxyphenol, 2-Hydroxybenzenecarboxylic acid, Advanced Pain Relief Callus Removers, Advanced Pain Relief Corn Removers, Clear away Wart Remover, Compound W, Dr. Scholl's Callus Removers, Dr. Scholl's Corn Removers, Dr. Scholl's Wart Remover Kit, Duofil Wart Remover, Duoplant, Freezone, Ionil, Ionil Plus, K 537, K 557, NSC 180, Phenol-2-carboxylic acid, Psoriacid-S-Stift, Retarder W, Rutranex, Salicylic Acid Soap, Salicylic acid collodion, Saligel, Salonil, Salvona Nanosal, Stri-Dex, Trans-Ver-Sal, Verrugon, o-Carboxyphenol, o-Hydroxybenzoic acid
IUPAC-namn 2-hydroxybensoesyra
LEDER OC(=O)c1ccccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Formel vikt 138.0317
Procent renhet >95%