Läs mer
Salicylideneaniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11329976 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11329976 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 11329976 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 338980250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylideneaniline
Namnnotering 98%
CAS 779-84-0
Smältpunkt 49.4°C to 52.4°C
Färg Tan to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C13H11NO
Linjär formel C6H5NCHC6H4(OH)
Kvantitet 25 g
Synonym n-salicylideneaniline, phenol, 2-e-phenylimino methyl, n-salicylalaniline, 2-hydroxybenzalaniline, o-hydroxy benzylidene aniline, acmc-20m6ov, acmc-1bijs, n-o-hydroxybenzylidene aniline, 2-e-phenyliminomethyl phenol, phenol,2-phenylimino methyl
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone, dichloromethane, chloroform, slightly soluble in hexane, methanol
InChI-nyckel GVHXCXKLYZOBKS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC=C2C=CC=CC2=O
IUPAC-namn 6-(anilinomethylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one
Molekylvikt (g/mol) 197.24
PubChem CID 6740751
Formel vikt 197.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Salicylideneaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.