Läs mer
Salicylideneaniline, 98%
Produktkod. 11497006
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497006 10 g 10g
11407016 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11497006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25332.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 779-84-0 | C13H11NO | 197.237 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 779-84-0
Molekylformel C13H11NO
Molekylvikt (g/mol) 197.237
MDL-nummer MFCD00020066
InChI-nyckel GVHXCXKLYZOBKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-salicylideneaniline, phenol, 2-e-phenylimino methyl, n-salicylalaniline, 2-hydroxybenzalaniline, o-hydroxy benzylidene aniline, acmc-20m6ov, acmc-1bijs, n-o-hydroxybenzylidene aniline, 2-e-phenyliminomethyl phenol, phenol,2-phenylimino methyl
PubChem CID 6740751
IUPAC-namn 6-(anilinometyliden)cyklohexa-2,4-dien-1-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC=C2C=CC=CC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylideneaniline
Smältpunkt 48°C to 52°C
Kokpunkt 151°C (2 mmHg)
Kvantitet 10 g
Beilstein 1367639
Formel vikt 197.24
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Salicylideneaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Salicylideneaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.