Läs mer
Salicylsalicylic acid, 98%
Produktkod. 11450597
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450597 100 g 100g
11440597 25 g 25g
11460597 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22444.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 552-94-3 | C14H10O5 | 258.229 g/mol
Salicylsalicylic acid is used in organic synthesis and functions as a plant hormone, as a key ingredient in topical anti-acne products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Salicylsalicylic acid is used in organic synthesis and functions as a plant hormone, as a key ingredient in topical anti-acne products.
Solubility
Hydrolyzes slowly in water.
Notes
Moisture Sensitive. Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 552-94-3
Molekylformel C14H10O5
Molekylvikt (g/mol) 258.229
MDL-nummer MFCD00020252
InChI-nyckel WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym salsalate, sasapyrine, salicylsalicylic acid, disalicylic acid, disalcid, sasapyrinum, saloxium, 2-carboxyphenyl salicylate, salina, diacesal
PubChem CID 5161
ChEBI CHEBI:9014
IUPAC-namn 2-(2-hydroxibensoyl)oxibensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O)O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Salicylsalicylic acid
Smältpunkt 132°C to 138°C
Kvantitet 100 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes slowly in water.
Formel vikt 258.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.