Läs mer
Salicylsalicylsyra, 98 %
Produktkod. 10336590 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10336590 25 g Glasflaska 25g
13448358 100 g Glasflaska 100g
13438358 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10336590 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 133400250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 552-94-3 | C14H10O5 | 258,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552-94-3
Molekylformel C14H10O5
Molekylvikt (g/mol) 258.22
MDL-nummer MFCD00020252
InChI-nyckel WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym salsalate, sasapyrine, salicylsalicylic acid, disalicylic acid, disalcid, sasapyrinum, saloxium, 2-carboxyphenyl salicylate, salina, diacesal
PubChem CID 5161
ChEBI CHEBI:9014
IUPAC-namn 2-(2-hydroxibensoyl)oxibensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylsalicylic acid
Namnnotering 99%
Smältpunkt 139.0°C to 151.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 10,II,54
Merck Index 15,8477
Löslighetsinformation Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, sparingly soluble in benzene, slightly soluble in acetone
Formel vikt 258.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Salicylsalicylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.