Läs mer
Salicylursyra, LoGiCal
Produktkod. 30461511
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461511 10 mg
1 options
Produktkod. 30461511 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0045.15
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy Hippuric Acid
CAS 487-54-7
Analyt- eller komponentnamn 2-Hydroxy Hippuric Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H9 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Glycine, N-(2-hydroxybenzoyl)-Hippuric acid, o-hydroxy- (8CI), Salicyluric acid (6CI), (2-Hydroxybenzoyl)glycine, 2-Hydroxyhippuric acid, N-(o-Hydroxybenzoyl)glycine, N-Salicyloylglycine, NSC 524135, Salicyloylglycine, o-Hydroxyhippuric acid
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-namn 2-[(2-hydroxybenzoyl)amino]ättiksyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 195.17
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 195,0532 g/mol