Läs mer
Salicylursyra, Mikromol™
Produktkod. 17973126
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17973126 25 mg
1 options
Produktkod. 17973126 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0045.150025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Salicylursyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy Hippuric Acid
CAS 487-54-7
Analyt- eller komponentnamn 2-Hydroxy Hippuric Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H9 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Glycine, N-(2-hydroxybenzoyl)-Hippuric acid, o-hydroxy- (8CI), Salicyluric acid (6CI), (2-Hydroxybenzoyl)glycine, 2-Hydroxyhippuric acid, N-(o-Hydroxybenzoyl)glycine, N-Salicyloylglycine, NSC 524135, Salicyloylglycine, o-Hydroxyhippuric acid
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
LEDER OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-namn 2-[(2-hydroxybenzoyl)amino]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 195.17
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 195,0532 g/mol