Läs mer
Saltlösning-natriumcitrat (SSC), 20X lösning (molekylärbiologi), Fisher BioReagents
Produktkod. 10418353
Change view
Kvantitet:
1L
4L
20L
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10418353 1L 1 L
10785104 20L 20 L
10183433 4L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10418353 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP13251
 Begränsad artikel
I lager
Saline –Sodium Citrate (SSC) används som en buffert i Southern överföringsprotokoll.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Saltlösning-natriumcitrat
Koncentration 2,9 till 3,1 M
pH 7
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1L
DNas DNase-fri
Kvalitet Molekylärbiologi