Läs mer
Saltlösning-natriumcitrat (SSC), 20X lösning (molekylärbiologi), Fisher BioReagents
Beskrivning
Saline –Sodium Citrate (SSC) används som en buffert i Southern överföringsprotokoll.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Saltlösning-natriumcitrat |
| Koncentration | 2,9 till 3,1 M |
| pH | 7 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 20L |
| DNas | DNase-fri |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |