Läs mer
Saltlösning-natriumcitrat (SSC), 20X lösning (molekylärbiologi), Fisher BioReagents
Produktkod. p-28462
Kvantitet:
1L
4L
20L
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
4 L
Produktkod. 10785104
Brand: Fisher BioReagents BP132520
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Saline –Sodium Citrate (SSC) används som en buffert i Southern överföringsprotokoll.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Saltlösning-natriumcitrat
Koncentration 2,9 till 3,1 miljoner
pH 7
Fysisk form Vätska
Kvantitet 20L
DNas DNase-fri
Kvalitet Molekylärbiologi