Läs mer
Salinomycin, MedChemExpress
Beskrivning
Salinomycin (Procoxacin), a polyether potassium ionophore antibiotic, selectively inhibits the growth of gram-positive bacteria. Salinomycin is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling, blocks Wnt-induced LRP6 phosphorylation. Salinomycin (Procoxacin) shows selective activity against human cancer stem cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salinomycin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 53003-10-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C42H70O11 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | Procoxacin |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 36.7 mg/mL (48.87 mM) |
| Visa mer |