Läs mer
Salinomycin Sodium Salt (12% min.), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salinomycin sodium salt |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C42H70O11.Na/c1-11-29(38(46)47)31-15-14-23(4)36(50-31)27(8)34(44)26(7)35(45)30(12-2)37-24(5)22-25(6)41(51-37)19-16-32(43)42(53-41)21-20-39(10,52-42)33-17-18-40(48,13-3)28(9)49-33;/h16,19,23-34,36-37,43-44,48H,11-15,17-18,20-22H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+1/p-1/t23-,24-,25+,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32+,33+,34+,36+,37-,39-,40+,41-,42-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 772.4738 |