Läs mer
Salinomycin natriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11424341 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424341 5 mg 5mg
11434341 25 mg 25mg
11444341 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424341 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215204305
Kemiska identifierare
CAS 55721-31-8
Molekylformel C42H69NaO11
Molekylvikt (g/mol) 772.993
MDL-nummer MFCD00167109
InChI-nyckel YPZYGIQXBGHDBH-IETZRCTKSA-M
Synonym Coxistal
PubChem CID 124080880
IUPAC-namn natrium; (2S)-2-[(2R,5S,6S)-6-[(2R,3R,4R,6S)-6-[(3R,5S,7R,9S,10S,12R,15R)-3-[(2S,5R,6S)-5-etyl-5-hydroxi-6-yl]-15-2-metyloxan-2 ydroxi-3,10,12-trimetyl-4,6,8-trioxadispiro[4.1.5^{7}.3^{5}]pentadec-13-en-9-yl]-3-hydroxi-4-metyl-5-oxooktan-2-yl]-5-metylox
LEDER CCC(C1CCC(C(O1)C(C)C(C(C)C(=O)C(CC)C2C(CC(C3(O2)C=CC(C4(O3)CCC(O4)(C)C5CCC(C(O5)C)(CC)O)O)C)C)O)C)C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salinomycin sodium salt
Typ Salinomycin Sodium Salt
Namnnotering Molecular biology
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 772.98