Läs mer
Salirasib, MedChemExpress
Beskrivning
Salirasib is a Ras inhibitor that inhibits specifically both oncogenically activated Ras and growth factor receptor-mediated Ras activation, resulting in the inhibition of Ras-dependent tumor growth.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salirasib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 162520-00-5 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H30O2S |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | S-Farnesylthiosalicylic acid Farnesyl Thiosalicylic Acid FTS |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (139.45 mM) |
| Visa mer |