missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Salirasib, MedChemExpress

Produktkod. p-200100947
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16496536

Brand: Medchem Express HY14754

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Salirasib is a Ras inhibitor that inhibits specifically both oncogenically activated Ras and growth factor receptor-mediated Ras activation, resulting in the inhibition of Ras-dependent tumor growth.

Salirasib is a Ras inhibitor that inhibits specifically both oncogenically activated Ras and growth factor receptor-mediated Ras activation, resulting in the inhibition of Ras-dependent tumor growth.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Salirasib
Fysisk form Solid
CAS 162520-00-5
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H30O2S
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym S-Farnesylthiosalicylic acid Farnesyl Thiosalicylic Acid FTS
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (139.45 mM)
LEDER O=C(O)C1=CC=CC=C1SC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/C
Molekylvikt (g/mol) 358.54
Formel vikt 358.54
Procent renhet 97.98%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.