Läs mer
Salmeterol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salmeterol |
| CAS | 89365-50-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Salmeterol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C25 H37 N O4 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 3-Benzenedimethanol, 4-hydroxy-α1-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]-, 1,3-Benzenedimethanol, 4-hydroxy-α1-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]-, (±)-, GR 33343X, Salmeterol, GR 33343X |
| InChI formel | InChI=1S/C25H37NO4/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2 |
| LEDER | OCc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2 |
| Visa mer |