Läs mer
(±)-Salmeterol-d3 (3-hydroxymethyl-d2; alpha-d1), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salmeterol-d3 |
| CAS | 497063-94-2 |
| Molekylformel | C25 2H3 H34 N O4 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C25H37NO4/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21/h3-5,10-11,13-14,18,25-29 H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2/i20D2,25 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)c1cc(ccc1O)C([2 H])(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-[1-deuterio-1-hydroxy-2-[6-(4-phenylbutoxy)hexylamino]ethyl]-2-[dideuterio(hydroxy)methyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.58 |
| Formel vikt | 418.2911 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |