missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Salmeterol D3, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salmeterol-d3 |
| CAS | 497063-94-2 |
| Molekylformel | C25 2H3 H34 N O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H37NO4/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2/i20D2,25D |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)c1cc(ccc1O)C([2H])(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-[1-deuterio-1-hydroxy-2-[6-(4-phenylbutoxy)hexylamino]ethyl]-2-[dideuterio(hydroxy)methyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.58 |
| Formel vikt | 418.2911 g/mol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?