Läs mer
Salmeterol, MedChemExpress
Beskrivning
Salmeterol (GR33343X) is a potent and selective human β2 adrenoceptor agonist. Salmeterol shows potent stimulation of cAMP accumulation in CHO cells expressing human β2, β1 and β3 adrenoceptors with pEC50s of 9.6, 6.1, and 5.9, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salmeterol |
| CAS | 89365-50-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H37NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | GR33343X |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.63 mM) |
| LEDER | OC1=CC=C(C(O)CNCCCCCCOCCCCC2=CC=CC=C2)C=C1CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 415.57 |
| Visa mer |