Läs mer
Salmeterol, TRC
Produktkod. 30007788
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007788 50 mg
17982045 10 mg
17933615 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007788 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS09010550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89365-50-4
Molekylformel C25 H37 N O4
Molekylvikt (g/mol) 415.57
Synonym 1,3-Benzenedimethanol, 4-hydroxy-α1-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]-, 1,3-Benzenedimethanol, 4-hydroxy-α1-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]-, (±)-, GR 33343X, Salmeterol
IUPAC-namn 2-(hydroxymetyl)-4-[1-hydroxy-2-[6-(4-fenylbutoxy)hexylamino]etyl]fenol
LEDER OCc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salmeterol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C25H37NO4/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2
Formel vikt 415.2723
Procent renhet >95%