Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Salmeterol xinafoat
Produktkod. 15793457 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15793457 100 mg 100mg
15703467 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15793457 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462171000
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94749-08-3
Molekylformel C36H45NO7
Molekylvikt (g/mol) 603.76
MDL-nummer MFCD00897708
InChI-nyckel XTZNCVSCVHTPAI-UHFFFAOYNA-N
Synonym salmeterol xinafoate, salmetedur, arial, serevent diskus, asmerole, betamican, dilamax, inaspir, ultrabeta, beglan
PubChem CID 56801
IUPAC-namn 2-(hydroximetyl)-4-[1-hydroxi-2-[6-(4-fenylbutoxi)hexylamino]etyl]fenol;1-hydroxinaftalen-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O.OCC1=CC(=CC=C1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salmeterol xinafoate
Smältpunkt 126.0°C to 128.0°C
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmso, methanol
Formel vikt 603.75
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.