Läs mer
Salmeterol Xinafoate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salmeterol xinafoate |
| CAS | 94749-08-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Salmeterol xinafoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H37 N O4 . C11 H8 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Salmeterol Xinafoate, (1RS)-1-[4-Hydroxy-3-(Hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol 1-hydroxynaphthalene-2-carboxylate, GR 33343G, GR 33343G |
| InChI formel | InChI=1S/C25H37NO4.C11H8O3/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21;12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2;1-6,12H,(H,13,14) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | OCc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2.OC(=O)c3ccc4ccccc4c3O |
| Visa mer |