Läs mer
Salmeterol xinafoate, MedChemExpress
Produktkod. 16493367
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16493367 50 mg
16487348 10 mg
16457316 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16493367 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17453
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Salmeterol (GR 33343X) xinafoate is a potent and selective human β2 adrenoceptor agonist. Salmeterol shows potent stimulation of cAMP accumulation in CHO cells expressing human β2, β1 and β3 adrenoceptors with pEC50s of 9.6, 6.1, and 5.9, respectively.
Salmeterol (GR 33343X) xinafoate is a potent and selective human β2 adrenoceptor agonist. Salmeterol shows potent stimulation of cAMP accumulation in CHO cells expressing human β2, β1 and β3 adrenoceptors with pEC50s of 9.6, 6.1, and 5.9, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salmeterol xinafoate
CAS 94749-08-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C36H45NO7
Kvantitet 50 mg
Synonym GR 33343X xinafoate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (82.82 mM)
LEDER O=C(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O)O.OC3=C(CO)C=C(C(CNCCCCCCOCCCCC4=CC=CC=C4)O)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 603.75
Formel vikt 603.75
Procent renhet 99.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation