Läs mer
Thermo Scientific™ Salmonella kromogent medium
Beskrivning
Isolera och differentiera Salmonella -arter från andra Enterobacteriaceae med detta selektiva och differentiella färdiga att använda medium.
Isolera och särskilj Salmonella -arter från andra Enterobacteriaceae med färdiga att använda Thermo Scientific™ Oxoid™ Salmonella kromogent medium. Designad för att identifiera Salmonella -arter baserat på deras användning av ett kromogent substrat. Tillsatsen av gallsalter, novobiocin och cefsulodin hämmar Gram-negativa organismer, Proteus respektive Pseudomonad tillväxt.
Isolera och differentiera Salmonella -arter från andra Enterobacteriaceae med Salmonella kromogent medium.
- Lättläst kombination av två kromogener skiljer visuellt S almonella från andra Enterobacteriaceae.
- Selektiv för Salmonella på grund av tillsatser av gallsalter, novobiocin och cefsulodin.
- Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Traditionellt beror media som används för att skilja Salmonella -arter från andra medlemmar av familjen Enterobacteriaceae på förmågan hos Salmonella -arter att producera vätesulfid i kombination med deras förmåga att fermentera laktos. 1, 2 Dessa är dock väsentligen otillräckliga metoder med ett betydande antal arter som inte uppvisar dessa egenskaper. Kromogena medier har utvecklats för snabb och mer tillförlitlig identifiering av Salmonella .
Salmonella kromogent medium kombinerar två kromogener för detektion av Salmonella- arter, 5-brom-6-klor-3-indolylkaprylat (Magenta-kaprylat) och 5-brom-4-klor-3-indolyl bD galaktopyranosid (X-gal). X-gal är ett substrat för enzymet bD-galaktosidas. De flesta Enterobacteriaceae är bD-galaktosidaspositiva och producerar blåfärgade kolonier på Salmonella Chromogenic Medium. Hydrolys av kromogenen Mag-kaprylat av laktosnegativa Salmonella- arter resulterar i magentakolonier som lätt kan skiljas från de blåfärgade kolonierna av andra organismer.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Halm |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 18g± 1,0 g |
| Kvantitet | 10 |