Läs mer
Novacyt - Microgen Bioproducts Salmonella Latex Agglutination Test
Produktkod. 17303191 Handla allt Novacyt Group Produkter
Change view
Formatera:
3 flaskor (2,5 ml, 0,5 ml, 5,0 ml)
Produktkod. Formatera
17303191 3 flaskor (2,5 ml, 0,5 ml, 5,0 ml)
1 options
Produktkod. 17303191 Leverantör Novacyt - Microgen Bioproducts Leverantörsnummer F42
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Microgen Bioproducts Salmonella - A rapid, latex slide agglutination test for the presumptive identification of Salmonella in selective and/or enrichment cultures or isolates taken directly from selective agars. Simple one-step identification and confirmation of a range of pathogenic bacteria.
  • A sensitive and highly specific test for the identification of Salmonella from clinical and food samples.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO13485 ISO9001
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
Kontrolluppsättningar F42b Positive Control - 0.5 mL
CE-märkning No
Clia komplexitet Non-waived
Detekterbara analyter Salmonella Antibodies
Formatera 3 flaskor (2,5 ml, 0,5 ml, 5,0 ml)
Provtyp Bacterial Colonies
Känslighet 0.993
Typ Agglutination Test
För användning med (applikation) A Latex Slide Agglutination Test for The Confirmatory Identification of Presumptive Salmonella Colonies From Selective Agar Plates
För användning med (utrustning) Bacteriological Loops, Pasteur Pipettes
Inkluderar 50 Tests
Material Polythene Bottle
Antal reaktioner 2 per test
Organismgrupp Monera
Förpackningstyp Carton with Insert vial box
Kvantitet 3 Bottles (2.5 mL, 0.5 mL, 5.0 mL)
Reagenstyp F42a Salmonella Latex Reagent - 2.5 mL
Art Rabbit antiserum
Specificitet 1
Målorganismklass Bacteria
Testtid 4 minutes