Läs mer
Thermo Scientific™ Salmonella testkit med latexagglutination
Product Code. 10557473
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
100 tester
missing translation for 'unitSize':
100 tester
Product Code. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
10557473 100 tester 100 tester
1 missing translation for 'options'
Product Code. 10557473 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' DR1108A
 Begränsad artikel
I lager
Identifiera presumtivt Salmonella i selektiva och/eller berikningskulturer genom latexagglutination.
Identifiera presumtivt Salmonella i selektiva och/eller berikningskulturer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Salmonella testkit. Detta snabba latexagglutinationstest är utformat för att ge enkla, snabba och känsliga resultat för närvaron av Salmonella spp. i kliniska, livsmedels- och djurprover. Testet använder latexpartiklar sensibiliserade med polyvalenta antisera mot det breda utbudet av Salmonella flagellära antigener och kan upptäcka en majoritet av vanliga Salmonella- arter, inklusive Salmonella typhimurium och Salmonella enteritidis .
Släktet Salmonella består av över 2 400 serotyper som kan orsaka akut infektiös gastroenterit som ofta förknippas med matförgiftning. Eftersom många Salmonella -arter infekterar husdjur, antingen kliniskt eller subkliniskt, kommer fall av Salmonella- matförgiftning vanligtvis från animaliska källor.
Använd detta snabba, enkla och känsliga test för identifiering av Salmonella spp. i kliniska, livsmedels- och djurprover.
  • Snabba —resultat på två minuter
  • Enkel —lätt att implementera
  • Visuella —lättlästa resultat
  • Känslig —användning av latexteknologi gör detta test känsligare och möjliggör identifiering av Salmonella spp. minst 24 timmar tidigare än den traditionella
Salmonella Test Kit är särskilt lämpat för screening av kulturer på grund av det höga prediktiva värdet av ett negativt resultat. Vid screening av kliniska prover gör dessa funktioner det möjligt att fatta beslut om lämplig patienthantering snabbare. Satsen är också idealisk för screening av prover inom livsmedelsindustrin där snabba resultat minimerar fördröjningen i samband med rutintestning för Salmonella spp. förorening.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Salmonellatestsats
Detekterbara analyter Salmonella antigen
Provtyp Kliniskt, livsmedel och djur
Typ Salmonella testkit
Inkluderar Salmonella latexreagens, isotonisk koksaltlösning (0,85%), engångsreaktionskort, engångsblandningsstavar
Material Polyvalent
Kvantitet 100 tester
Art Djur
Målorganismklass Salmonella