Läs mer
(±)-Salsolidine (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Salsolidine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2/c1-8-10-7-12(15-3)11(14-2)6-9(10)4-5-13-8/h6-8,13H,4-5H2,1-3H3 |