Läs mer
Salsolidine, MedChemExpress
Produktkod. 16477796
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16477796 100 mg
16473736 25 mg
16463947 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16477796 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY22385
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Salsolidine is a tetrahydroisoquinoline alkaloid, acts as a stereoselective competitive MAO A inhibitor.
Salsolidine is a tetrahydroisoquinoline alkaloid, acts as a stereoselective competitive MAO A inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salsolidine
CAS 5784-74-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H17NO2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (241.23 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1NCCC2=C1C=C(OC)C(OC)=C2
Molekylvikt (g/mol) 207.27
Formel vikt 207.27
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation