Läs mer
Cole Parmer Saltlake-hydrometer
Produktkod. 15355975 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (metrisk):
280 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15355975 280 mm Varje
1 options
Produktkod. 15355975 Leverantör Cole Parmer Leverantörsnummer 0829738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00 SEK
    394.20 SEK / Paket med 1
    Save 71.80 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Saltlake-hydrometern motsvarar H-B Instrument 618090000
  • Varje hydrometer är kalibrerad i ett trippelackrediterat ISO/IEC 17025:2005, A2LA-ackrediterat laboratorium mot utrustning vars kalibrering kan spåras till NIST.
  • Individuellt paketerat med ett flerspråkigt Statement of Accuracy som indikerar noggrannhet som kan spåras till NIST.
  • Standardiseringstemperatur 60 °F/60 °F
  • 0/100 procent genom mättnad
  • Metallballast
  • Individuellt serialiserad
Specifikationer
Typ Areometer
Ökar 0.01
Längd (metrisk) 280 mm
För användning med (applikation) Specifik viktmätning