Läs mer
Ebro Electronic™ SSX 210 Saltmätare Set
Räckvidd:
0 till 100
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
SSX 210 Salt Meter används för att mäta salthalten i flytande och halvfasta livsmedel, såsom kött, kallskuret, ost, sallader etc. Mätningen utförs genom bestämning av den elektriska ledningsförmågan, eftersom den är beroende av salthalten.
- Bestämmer den relativa salthalten i livsmedel
- Kött, korv, skinka, ost, sallad
- Säkerställer konstant smak
- Enkel hantering
- Robust och slagtålig
- Fast sond
Specifikationer
Specifikationer
| Visningstyp | LCD |
| Kalibrering | Ej kalibrerad |
| Larmtyper | Hold (Håll) |
| Modell | SSX 210 |
| Sensortyper | 2-ledarmätsond med guldpläterade elektroder |
| Noggrannhet | ±1 siffra |
| Räckvidd | 0 till 100 |
| Hastighet | Samplingshastighet på 1 till 15 sekunder, justerbar |
| Upplösning | 1 siffra |
| Mått (L x B x H) | 100 x 46 x 25 mm |
| Visa mer |