Läs mer
MP Biomedicals™ Saltblandning USP XIV
Produktkod. 11495662 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 kg
10 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495662 2 kg 2kg
11405672 10 kg 10kg
11415672 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495662 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0290285002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 SEK
    2009.70 SEK / 2kg
    Save 100.30 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Mineralmix för gnagardiet.
  • Kalciumkarbonat 6,86 %
  • Kalciumcitrat 30,83 %
  • Kalciumbifosfat monobasiskt 11,28 %
  • Mangankarbonat 3,52 %
  • Magnesiumsulfat.7H2O 3,83%
  • Kaliumklorid 12,47 %
  • Dikaliumfosfat 21,88 %
  • Natriumklorid 7,71 %
  • Kopparsulfat.5H2O 0,00777 %
  • Järncitrat (16-17 % Fe) 1,52815 %
  • Mangansulfat.H2O 0,02008 %
  • Kaliumaluminiumsulfat 0,00923 %
  • Kaliumjodid 0,00405 %
  • Natriumfluorid 0,05070 %
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
För användning med (applikation) Gnagardiet
Kvantitet 2 kg