Läs mer
Cole-Parmer™ Saltfönster
Produktkod. 11765349 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
För användning med (applikation):
IR-spektroskopi
Tjocklek:
4 mm
Diameter (metrisk):
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) Tjocklek Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11765349 IR-spektroskopi 4 mm 25 mm Varje
1 options
Produktkod. 11765349 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 8300156
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    942.00 SEK
    639.30 SEK / Paket med 1
    Save 302.70 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Cole-Parmer Saltfönster, för användning med: IR-spektroskopi, kvantitet: 1 styck, steril, tjocklek: 4 mm
Specifikationer
Typ Saltfönster
Diameter (metrisk) 25 mm
För användning med (applikation) IR-spektroskopi
Kvantitet 1 st
Tjocklek 4 mm