Läs mer
Hamilton™ SaltLine™ Luer Lock-sprutor
Produktkod. 11522495
Förpackningsstorlek:
Varje
Volym (metrisk):
250μ L
5 mL
10 mL
Produktkod. 11522495
Brand: Hamilton™ 203240
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Välj dessa sprutor när ett exakt flöde är avgörande för nästan alla applikationer.
  • PTFE luer lock-avslutning är extremt vanligt eftersom det ger de mest flexibla alternativen för anslutning av slangar
  • Finns i en mängd olika volymer
  • Tillämpningar inkluderar mikrofluidik, läkemedel/näringsinfusioner, elektrospinning, masspektrometerkalibrering, cellmatning och mer
Specifikationer
Produkttyp Instrumentspruta
Kvantitet 1 st.