Läs mer
Hamilton™ SaltLine™ Luer Lock-sprutor
Produktkod. 11562455
Volym (metrisk):
250μ L
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Välj dessa sprutor när ett exakt flöde är avgörande för nästan alla applikationer.
  • PTFE luer lock-avslutning är extremt vanligt eftersom det ger de mest flexibla alternativen för anslutning av slangar
  • Finns i en mängd olika volymer
  • Tillämpningar inkluderar mikrofluidik, läkemedel/näringsinfusioner, elektrospinning, masspektrometerkalibrering, cellmatning och mer
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Produkttyp Sprutnål
Max. Tryck 34,5 bar
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Modell 1725
Kvantitet 1/Pk.
Volym (metrisk) 250μ L
Anslutningstyp Luer lock