Läs mer
Hamilton™ SaltLine™ Luer Lock-sprutor
Produktkod. p-8543021
Volym (metrisk):
250μ L
5 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10491591
Brand: Hamilton™ 203260
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Välj dessa sprutor när ett exakt flöde är avgörande för nästan alla applikationer.
  • PTFE luer lock-avslutning är extremt vanligt eftersom det ger de mest flexibla alternativen för anslutning av slangar
  • Finns i en mängd olika volymer
  • Tillämpningar inkluderar mikrofluidik, läkemedel/näringsinfusioner, elektrospinning, masspektrometerkalibrering, cellmatning och mer
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borsilikatglas, PTFE, UHMWPE
Beskrivning Gassteriliserbar
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 200 psig (13,8 bar)
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Modell 1005
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Kvantitet 1/Pk.
Volym (metrisk) 5 ml
Anslutningstyp Luer lock