missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Saluamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid |
| CAS | 3086-91-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 H7 Cl N2 O4 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Amino-4-chloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Imp. C (EP), 2-Amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN2O4S/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)15(10,13)14/h1-2H,9H2,(H,11,12)(H2,10,13,14) |
| LEDER | Nc1cc(Cl)c(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.66 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?