Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Salubrinal
Produktkod. 15446259
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15446259 10 mg 10mg
15436259 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446259 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64192.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2592.81 SEK
    2327.65 SEK / 10mg
    Save 265.16 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 405060-95-9 | C21H17Cl3N4OS, C21H17Cl3N4OS | 479,80 g/mol
Salubrinal är en selektiv hämmare av eIF2α (eukaryot translation initiation factor 2 α-subunit) defosforylering, som hämmar global proteintranslation. Salubrinal är en specifik hämmare av ER Stress-inducerad apoptos.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 405060-95-9
Molekylformel C21H17Cl3N4OS
Synonym eIF-2alfa-hämmare; SAL
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Beskrivning Ljusbrun
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Formel vikt 479,81 g/mol
Känslighet Ljuskänslig
Produkttyp Apoptosreagens
Form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.