Läs mer
R&D Systems™ Salubrinal
Produktkod. 18014502
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18014502 10 mg
1 options
Produktkod. 18014502 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 2347/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3110.00 SEK
    2937.90 SEK / 10mg
    Save 172.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective inhibitor of eIF2α dephosphorylation
Cell-permeable, selective inhibitor of cellular phosphatase complexes that dephosphorylate eukaryotic translation initiation factor 2 subunit α (eIF2α). Protects cells from endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis (EC50 ∽ 15 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salubrinal
CAS 405060-95-9
Kvantitet 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C21H17Cl3N4OS
Formel vikt 479.81
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 479.804