Läs mer
Salubrinal, TRC
Produktkod. 30418005
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30418005 10 mg
1 options
Produktkod. 30418005 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS10055010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salubrinal
CAS 405060-95-9
Molekylformel C21 H17 Cl3 N4 O S
Kvantitet 10 mg
Synonym (2E)-3-phenyl-N-[2,2,2-trichloro-1-[[(8-quinolinylamino)thioxomethyl]amino]ethyl]-2-propenamide
InChI formel InChI=1S/C21H17Cl3N4OS/c22-21(23,24)19(27-17(29)12-11-14-6-2-1-3-7-14)28-20(30)26-16-10-4-8-15-9-5-13-25-18(15)16/h1-13,19H,(H,27,29)(H2,26,28,30)/b12-11+
LEDER ClC(Cl)(Cl)C(NC(=S)Nc1cccc2cccnc12)NC(=O)\C=C\c3ccccc3
IUPAC-namn (E)-3-fenyl-N-[2,2,2-trikloro-1-(kinolin-8-ylkarbamothioylamino)etyl]prop-2-enamid
Molekylvikt (g/mol) 479.81
Formel vikt 478.0189