Läs mer
Salvianolic acid A, MedChemExpress
Beskrivning
Salvianolic acid A could protect the blood brain barrier through matrix metallopeptidase 9 (MMP-9) inhibition and anti-inflammation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salvianolic acid A |
| CAS | 96574-01-5 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H22O10 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (168.53 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC=C(/C=C/C(O[C@@H](C(O)=O)CC2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)C(/C=C/C3=CC(O)=C(O)C=C3)=C1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 494.45 |
| Formel vikt | 494.45 |
| Visa mer |