missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Salvianolic acid C, MedChemExpress

Produktkod. 16471378
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16471378 5 mg
16453856 25 mg
16448948 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16471378 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0319

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Salvianolic acid C is a noncompetitive Cytochrome P4502C8 (CYP2C8) inhibitor and a moderate mixed inhibitor of Cytochrome P45022J2 (CYP2J2), with Kis of 4.82 μM and 5.75 μM for CYP2C8 and CYP2J2, respectively.

Salvianolic acid C is a noncompetitive Cytochrome P4502C8 (CYP2C8) inhibitor and a moderate mixed inhibitor of Cytochrome P45022J2 (CYP2J2), with Kis of 4.82 μM and 5.75 μM for CYP2C8 and CYP2J2, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Salvianolic acid C
CAS 115841-09-3
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H20O10
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (101.54 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C(O)C=CC(C[C@H](C(O)=O)OC(/C=C/C2=CC=C(O)C3=C2C=C(C4=CC(O)=C(O)C=C4)O3)=O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 492.43
Formel vikt 492.43
Procent renhet 98.51%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.