missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Salvianolic Acid F, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salvianolic Acid F |
| CAS | 158732-59-3 |
| Molekylformel | C17 H14 O6 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (2E)-3-[2-[(1E)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-3,4-dihydroxyphenyl]-2-propenoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O6/c18-13-6-2-10(9-15(13)20)1-5-12-11(4-8-16(21)22)3-7-14(19)17(12)23/h1-9,18-20,23H,(H,21,22)/b5-1+,8-4+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1\C=C\c2ccc(O)c(O)c2 |
| IUPAC-namn | (E)-3-[2-[(E)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethenyl]-3,4-dihydroxyphenyl]prop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.289 |
| Formel vikt | 314.079 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?