missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Salvigenin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salvigenin |
| CAS | 19103-54-9 |
| Molekylformel | C18 H16 O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone, 5-Hydroxy-6,7,4'-trimethoxyflavone, 7-O-Methylpectolinarigenin, Psathyrotin, 5-Hydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O6/c1-21-11-6-4-10(5-7-11)13-8-12(19)16-14(24-13)9-15(22-2)18(23-3)17(16)20/h4-9,20H,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2 |
| IUPAC-namn | 5-hydroxy-6,7-dimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.32 |
| Formel vikt | 328.0947 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?