Läs mer
Samarium för AAS 1g/L HNO 3 matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12913225 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12913225 500 mL Flaska 500ml
12903225 100 mL Flaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12913225 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B 054 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    936.00 SEK
    647.33 SEK / 500ml
    Save 288.67 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7440-19-9
Molekylformel Sm
Molekylvikt (g/mol) 150.36
MDL-nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI-nyckel KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC-namn samarium
LEDER [Sm]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Samarium
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L ±0,002 g/L
Typ Flam enelementsstandardlösning
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Kvantitet 500 mL