Läs mer
Samariumfolie, 0,025 mm (0,001 tum) tjock, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15436125
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
Förpackning:
Mylar under argon
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15436125 25 x 25 mm Mylar under argon Varje
1 options
Produktkod. 15436125 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035448.FF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 7440-19-9 | SM | 150,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Samarium foil
Färg Silver
Namnnotering 0,025 mm tjock
CAS 7440-19-9
Kvantitet 25 x 25 mm
Odör Luktfritt
Förpackning Mylar under argon
Vikt ≈0,12g/25x25mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (REO)
Molekylformel Sm
MDL-nummer MFCD00011233 MFCD00151299
UN-nummer UN3178
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
InChI-nyckel KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Sm]
IUPAC-namn samarium
Molekylvikt (g/mol) 150.36
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.