Läs mer
Samariumfolie, 0,62 mm tjock, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11385709
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11385709 50 x 50 mm Varje
11316597 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11385709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 000610.FI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-19-9
Molekylformel Sm
Molekylvikt (g/mol) 150.36
MDL-nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI-nyckel KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC-namn samarium
LEDER [Sm]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Samarium foil
Namnnotering 0,62 mm tjock
Kvantitet 50 x 50 mm
Odör Luktfritt
Förpackning Mylar under argon
Vikt ≈2,9g/25x25mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (REO)
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.