Läs mer
Samariumfolie, 0,75 mm (0,03 tum) tjock, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359288
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359288 25 x 25 mm 25mm
11306209 50 x 50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043218.FF
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-19-9 | Molekylformel: Sm | Molekylvikt: 150,36 g/mol
Används i kontrollstavar i kärnreaktorer, som katalysator i organisk kemi, som pyrofor metall i lättare flinta och som kärna i kolbåglampselektroder. Används även i legeringar med kobolt för att skapa starka permanenta magneter.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Förpackad i mylar under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-19-9
Molekylformel Sm
Molekylvikt (g/mol) 150.36
MDL-nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI-nyckel KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC-namn samarium
LEDER [Sm]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Samarium foil
Namnnotering 0,75 mm tjock
Kvantitet 25 x 25 mm
Odör Luktfritt
Förpackning Mylar under argon
Vikt ≈3,7g/25x25mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.