Läs mer
Samarium(III) 2,4-pentandionathydrat, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11398588
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398588 5 g 5g
11388588 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040665.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64438-53-5 | C15H21O6Sm | 447.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64438-53-5
Molekylformel C15H21O6Sm
Molekylvikt (g/mol) 447.69
MDL-nummer MFCD00792904
InChI-nyckel JTZJMDRBZZVNSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym samarium 2,4-pentanedionate, samarium iii acetylacetonate hydrate, samarium iii 2,4-pentanedionate hydrate, samarium iii acetylacetonate hydrate trace metals basis, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy samario oxy pent-3-en-2-one hydrate
PubChem CID 16213768
IUPAC-namn (Z)-4-hydroxipent-3-en-2-on;samarium;hydrat
LEDER [Sm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Samarium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Formel vikt 447.68 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.