Läs mer
Samarium(III)bromidhexahydrat, 99,99 %, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Samarium(III) bromide hexahydrate |
| Smältpunkt | >640 °C |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 498,15 (390,06 Vattenfria källor) |
| Procent renhet | 99.99% |
| Känslighet | Hygroskopisk |